Learn More
Dimethylethylhexadecylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10532041 100 g Glasflasche 100 Gramm
10753021 5 g Glasflasche 5 Gramm
10144790 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10532041
Marke: Thermo Scientific Acros 211871000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124-03-8 | C20H44BrN | 378.483 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-03-8
Summenformel C20H44BrN
Molekulargewicht (g/mol) 378.483
MDL-Nummer MFCD00011774
InChI-Schlüssel VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cetyldimethylethylammonium bromide
PubChem CID 31280
IUPAC-Name Ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;Bromid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Farbe Weiß
Namenshinweis 99%
Physikalische Form Pulver
pH 6 to 8 (1% soln.)
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
Beilstein 04, III, 425
Merck Index 15, 2028
Formelmasse 378.48
Reinheit (%) ≥98.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.