Learn More
Dimethylformamid, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dimethylformamid, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -61°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 153°C |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Menge | 5 L |
| Formelmasse | 73.09g/mol |
| Dampfdruck | 4.9mbar at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethylformamide
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.