Learn More
Dimethylgermaniumdichlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377778
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377778 0.5 g 0.50 Gramm
11357778 2 g 2 Gramm
11367778 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11377778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 034107.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1529-48-2 | C2H6Cl2Ge | 173.6 g/mol
Dimethylgermanium dichloride is a useful organogermanium compound for synthesis and proteomics research. It is also used as an organic intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1529-48-2
Summenformel C2H6Cl2Ge
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
MDL-Nummer MFCD00013588
InChI-Schlüssel YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride
PubChem CID 73724
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)german
SMILES C[Ge](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylgermanium dichloride
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.51 g/mL
Siedepunkt 124°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyses in water.
Formelmasse 173.61
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig