Learn More
Dimethylglyoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495173 100 g 100 Gramm
11405183 500 g 500 Gramm
11415183 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11495173 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12810.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.09 €
    51.65 € / 100 Gramm
    Sparen 11.44 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Dimethylglyoxime is a well known reagent in analytical chemistry. It is used for the qualitative and quantitative determination of nickel by gravimetric analysis. It also finds application in the separation of palladium from tin, gold, rhodium and iridium. It is also useful in the detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylglyoxim ist ein bekanntes Reagenz in der analytischen Chemie. Es wird für die qualitative und quantitative Bestimmung von Nickel durch gravimetrische Analyse verwendet. Es findet auch Anwendung bei der Trennung von Palladium von Zinn, Gold, Rhodium und Iridium. Es ist auch für den Nachweis von Wismut nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther und Alkalilösungen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-45-4
Summenformel C4H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00002117
InChI-Schlüssel JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Synonym biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
IUPAC-Name N-[(E)-3-Nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamin
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 506731
Merck Index 14,3246
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether and solutions of alkalies. Insoluble in water.
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylglyoxime
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione, dioxime