Learn More
Dimethylglyoxim, Dinatriumsalzoctahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10136963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10136963 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10209700 100 g Glasflasche 100 Gramm
10146990 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10136963 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 €
    405.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 44.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dimethylglyoxime, Dinatriumsalz-Oktahydrat, 99 %, C4H6N2Na2O2.8H2O, CAS-Nummer 75006-64-3, C4h6n2o2.2na.8h2o, Dimethylglyoxyme di-Natriumsalz Oktahydrat, Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Octabhydrat, Natriumdimethylglyoxid-Oktahydrat, 1 kg, weiß bis beige, 262-523-2, 304.19
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75006-64-3
Summenformel C4H22N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 304.20
MDL-Nummer MFCD00150288
InChI-Schlüssel IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonym dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 46% to 49%
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen (50mg/ml,50% ethanol) Clear solution
IUPAC-Name Dindium;2-N,3-N-Dioxidobutan-2,3-Diimin;Oktahydrat
Formelmasse 304.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver