Learn More
Dimethyloctadecyl-[3-(trimethoxysilyl)-propyl]-ammoniumchlorid, 60 % in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride |
CAS | 27668-52-6 |
Farbe | Gelb |
Dichte | 0.8900g/mL |
Flammpunkt | 15°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C26H58ClNO3Si |
Strukturformel | [(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl |
MDL-Nummer | MFCD00054224 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethyloctadecyl¢3-(trimethoxysilyl)propyl!ammonium chloride, 60% in methanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H370-Schädigt die Organe.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.