Learn More
Dimethylsulfoxide D6 99.80% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17227386
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
10 mL
25 mL
100 mL
10 x 0.6 mL
10 x 0.75 mL
5 x 10 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17227386 5 mL
17247386 10 x 0.6 mL
17207386 10 x 0.75 mL
17237386 10 mL
17217386 25 mL
15390413 5 x 10 mL
15168557 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17227386 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D010FD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Synonym: Hexadeuterodimethyl Sulfoxide, (Methyl Sulfoxide)-d6, DMSO-D6
Dimethylsulfoxide D6
  • Isotopic Enrichment: 99.80% D
  • NO HDO Peak
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym Hexadeuterodimethyl sulfoxide, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6
IUPAC-Name (²H₃)methansulfonyl(²H₃)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxide D6
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.80% D
Menge 5 mL
Schmelzpunkt 18.45°C
Siedepunkt 189°C
Güte Research