Learn More
Dimidiumbromid, ∽95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11446742 500 mg -
11456742 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11446742
Marke: MP Biomedicals 0215095890
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 518-67-2
Summenformel C20H18BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
MDL-Nummer MFCD00011757
InChI-Schlüssel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-Name 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimidium bromide
Farbe Black
Prozentgehaltsbereich ∽95%
Menge 500 mg
Formelmasse 380.29
Physikalische Form Pulver