Learn More
Dimidiumbromid, ∽95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456742 1 g 1 Gramm
11446742 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456742 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215095891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 €
    310.80 € / 1 Gramm
    Sparen 16.20 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 518-67-2
Summenformel C20H18BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
MDL-Nummer MFCD00011757
InChI-Schlüssel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimidiumbromid, Trypadin, 3,8-Diamino-5-Methyl-6-Phenylphenanthridiniumbromid, Phenanthridinium-Verbindung 1553, Phenanthridinium, 3,8-diamin-5-methyl-6-phenyl-, Bromid, 2,7-Diamino-10-Methyl-9-Phenylphenanthridiniumbromid, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium Bromid, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-Name 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimidiumbromid
Farbe Schwarz
Prozentgehaltsbereich ∽95 %
Menge 1 g
Formelmasse 380.29
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimidium Bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimidium Bromide