Learn More
Dimidiumbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496576 1 g 1 Gramm
11406586 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24818.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.44 €
    184.65 € / 1 Gramm
    Sparen 41.79 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimidiumbromid wirkt als Inhibitor des L-Zellwachstums. Es wird auch als Fluoreszenzsonde für Nukleinsäuren verwendet. Es ist auch bei der Bestimmung kationischer Tenside nützlich. Es wird auch als Interkalationsmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-67-2
Summenformel C20H18BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
MDL-Nummer MFCD00011757
InChI-Schlüssel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-Name 5-Methyl-6-Phenylphenanthridin-5-ium-3,8-Diamin;Bromid
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimidium bromide
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 380.31
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimidium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimidium bromide