Learn More
Dimidiumbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027795
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11406586 0.25 g 0.25 Gramm
11496576 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11406586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24818.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dimidium bromide acts as an inhibitor of L-cell growth. It is also used as a fluorescent probe for nucleic acids. It is also useful in the determination of cationic surfactants. It is also used as an intercalating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimidiumbromid wirkt als Inhibitor des L-Zellwachstums. Es wird auch als Fluoreszenzsonde für Nukleinsäuren verwendet. Es ist auch bei der Bestimmung kationischer Tenside nützlich. Es wird auch als Interkalationsmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-67-2
Summenformel C20H18BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
MDL-Nummer MFCD00011757
InChI-Schlüssel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-Name 5-Methyl-6-Phenylphenanthridin-5-ium-3,8-Diamin;Bromid
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimidium bromide
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Menge 0.25 g
Formelmasse 380.31
Reinheit (%) 95%