Learn More
OHAUS™ Matte mit Vertiefungen
Artikelnummer. 15722559 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
32.3 x 25.4 cm
35.6 x 28 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15722559
Marke: OHAUS™ 30400140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Matte mit Vertiefungen für sicheren Halt der Röhrchen.
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattformmatte
Material PVC
Tiefe (angloamerikanisch) 12,75 in.
Tiefe (metrisch) 32,40 cm
Abmessungen (L x B) 32.3 x 25.4 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,75 in.
Länge (metrisch) 32,40 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,00 in.
Breite (metrisch) 25,40 cm
Beschreibung Matte mit Vertiefungen für Wippschüttler SHRK04DG
Zur Verwendung mit (Geräte) Wippschüttler