Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Kondensatoren für Extraktoren
Artikelnummer. 10149560
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 60/46
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Packungsgröße
10149560 NS 60/46 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10149560 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 05246007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 €
    177.23 € / 1 Stück
    Sparen 60.77 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dimroth-Kondensatoren für Extraktoren, für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Beschreibung Kühlfläche - 680 cm²
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kondensierende Dämpfe
Zur Verwendung mit (Geräte) Extraktoren 300 bis 500 ml
Menge 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 60/46
Material DURAN™ Schläuche