Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Kondensatoren mit Glasoliven
Artikelnummer. 10400713
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10400713 400 mm 1 Stück
10090271 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400713 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 05240406
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dimroth-Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Dimroth Kondensatoren gem. DIN 12591 sowie DIN-Norm
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Beschreibung Kühlfläche - 1380 cm²
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kondensierende Dämpfe
Länge (metrisch) Ummantelung 400 mm
Menge 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 45/40
Material DURAN™ Schläuche