Learn More
Hamilton™ POLYPLAST DIN
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (mV) | 0 ±20 mV |
| Genauigkeit (Temperatur) | 0°bis 60 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Elektrische Anforderungen | 0 ± 20 mV, 57 bis 59 mV |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis +60 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Ja, mit Messwerten in Puffer pH 4,01 und pH 7,00 |