missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinoprost, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498157 5 mg 5 Milligramm
16455448 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16498157 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12956

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dinoprost (Prostaglandin F2α) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost plays a key role in the onset and progression of labour.

Dinoprost (Prostaglandin F2α) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost plays a key role in the onset and progression of labour.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dinoprost
Physikalische Form Oil
CAS 551-11-1
Farbe Brown
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H34O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym Prostaglandin F2α PGF2α
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C/C=C\CCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 354.48
Formelmasse 354.48
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.