Learn More
(±)-Dinotefuran-d3 (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30325312
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325312
Marke: CDN CDND77720.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinotefuran-d3
Summenformel C7 D3 H11 N4 O3
Menge 0.005 g
Synonym Dinotefuran D3 (methyl D3), N''-(Methyl-d3)-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, (±)-Dinotefuran-d3 (N-methyl-d3)
InChI-Formel InChI=1 S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-nitro-2-(oxolan-3-ylmethyl)-3-(trideuteriomethyl)guanidine
Molekulargewicht (g/mol) 205.2295
Formelmasse 205.1254 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity