Learn More
Dioctadecyl-3,3'-thiodipropionat, Mikromol
Artikelnummer. 30457510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457510 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457510 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3963.020100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dioctadecyl-3,3'-thiodipropionat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Plastic additive 17
CAS 693-36-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Plastic additive 17
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C42 H82 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3,3'-Thiobispropanoic acid 1,1'-dioctadecyl ester, 3,3'-Thiobispropanoic acid dioctadecyl ester, 3,3'-Thiodipropionic acid dioctadecyl ester, Advastab 802, Advastab PS 802, Antiox S, Antioxidant 802, Arbestab DSTDP, Carstab DSTDP, Cyanox OTDP, Cyanox STDP, DSTDP, DSTP, DSTP Yoshitomi, Dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate, Dioctadecyl thiodipropionate, Distearyl 3,3'-thiodipropionate, Distearyl thiodipropionate, Distearyl β,β'-thiodipropionate, Distearyl β-thiodipropionate, Distearyl-3,3-thiodipropionate, Evanstab 18, Hostanox SE 2, Hostanox SE 4, Hostanox VP-SE 2, Irganox 802FD, Irganox PS 802, Irganox PS 802FD, Irganox PS 802FL, Lasumit SG, Lowinox DSTDP, Lusmit SS, NSC 65493, Naugard DSTDP, Negonox DSTP, PS 802, PS 802FL, Plastanox STDP, Plastanox STDP Antioxidant, Seenox DS, Songnox DSTDP, Stearyl 3,3'-thiodipropionate, Sumilizer TPS, Thio 1, Varox DSTDP, Yoshinox DSTDP, Yoshinox DSTP
InChI-Formel InChI=1S/C42H82O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37-45-41(43)35-39-47-40-36-42(44)46-38-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Octadecyl-3-(3-octadecoxy-3-oxopropyl)sulfanylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 683.16
Menge 100 mg
Formelmasse 682,5934 g/mol