Learn More
Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339708 100 g 100 Gramm
11329708 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044203.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benetzungs- und Lösungsmittel
Wetting and solubilizing agent.Dioctyl sulfosuccinate sodium salt is used as a surfactant, wetting agent and in the preparation of reverse micelles. It is utilized in electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens. It also finds use in the drug, cosmetics, food industry and as a laxative to treat constipation. Further, it is used as a food additive, emulsifier and dispersant. It plays an important role as an excipient in the production of tablets and suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Summenformel C20H37NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 444.56
MDL-Nummer MFCD00012455
InChI-Schlüssel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-Name Natrium;-1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Dichte 1.1 g/mL
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3401
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 444.55
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt