Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas
Artikelnummer. 11382123 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 μm
20 μm ± 3 μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Länge (metrisch):
2,5 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11382123 200 μm 5 m 1 Stück
11322123 20 μm ± 3 μm 5 m 1 Stück
11332123 25 μm 5 m -
11342123 50 μm 5 m 1 Stück
11352123 75 μm 5 m 1 Stück
11362123 100 μm 5 m -
11372123 150 μm 5 m 1 Stück
11312143 10 μm 5 m 1 Stück
11312233 30 μm 2,5 m 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 11382123
Marke: Thermo Scientific™ 160481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC
Material Quarzglas
Typ Kapillarschlauch
Länge (metrisch) 5 m
Innendurchmesser (metrisch) 200 μm
Außendurchmesser (metrisch) 280 μm
Produktlinie nanoLC