Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS12A IC-Säulen
Anionenaustauschsäule mittlerer Kapazität mit Carbonat/Bicarbonat-Eluent für die Trennung von anorganischen Anionen und Oxyhalogeniden, wie z. B. Bromat, in Umweltwasser.
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US-EPA Methoden 300.0 (A) und (B) |
|---|---|
| Säulenchemie | Carbonat/Bicarbonat |
| Hydrophobizität | Mittel |
| Max. Druck | 4000 psi (275 bar) |
| Lösungsmittelkompatibilität | pH 0 bis 14, 0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel |
Beschreibung
Trennen Sie anorganische Anionen und Oxyhalogenide wie Chlorit und Bromat in Umweltproben. Die Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS12A Analyse- und Vorsäulen lösen Chlorid- und Sulfatspuren in Proben mit hohem Carbonatanteil und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Methoden 300.0 (A) und (B) der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA. Zum Nachweis von Oxyhalogeniden und anorganischen Anionen, wie z. B. Bromatspuren; in ozonisiertem Trinkwasser wird jedoch die hochmoderne IonPac AS23 Anionenaustauschsäule hoher Kapazität mit Carbonateluent empfohlen.
Schnelle isokratische Trennung von anorganischen Anionen und Oxyhalogeniden in unterschiedlichen Matrices- Konformitätsüberwachung häufig vorkommender Anionen in Trinkwasser gemäß der US-EPA-Methode 300.0 (A) und (B)
- Trennung häufig vorkommender anorganischer Anionen und Oxyhalogenide, einschließlich Chlorit, Bromat und Chlorat, in weniger als 12 Minuten
- Hervorragende Retention und Quantifizierung von Fluorid
- Spurenanalyse von Chlorid und Sulfat in Proben mit hohem Carbonatgehalt
- Die Lösungsmittelkompatibilität ermöglicht eine einfache Säulenreinigung nach der Analyse von Proben mit hydrophoben Komponenten.
In mehreren Formaten für hohe Anwendungsflexibilität erhältlich
- 4 x 200 mm, 2 x 200 mm Analysesäulen
- 4 x 50 mm, 2 x 50 mm Vorsäulen
- Längere 200-mm-Säulen ermöglichen Trennungen mit höherer Auflösung von komplexeren Probenmatrices
- Die Säulen mit kleinerem Innendurchmesser bieten eine höhere Massenempfindlichkeit, verbrauchen weniger Eluent und Reagenzien und senken die Betriebskosten
Spezifikation
| US-EPA Methoden 300.0 (A) und (B) | |
| Mittel | |
| pH 0 bis 14, 0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel |
| Carbonat/Bicarbonat | |
| 4000 psi (275 bar) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.