Learn More
Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fittings, 20 μm
Artikelnummer. 17968660 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
nanoViper 20 µm x 350 mm
nanoViper 20 µm x 750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
17968660 nanoViper 20 µm x 350 mm -
18086272 nanoViper 20 µm x 750 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968660 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6041.5240
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie praktisch totvolumenfreie Verbindungen für eine optimale Nano-LC-Leistung mit leicht zu bedienenden nanoViper™ Fingertight-Fittings.
Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Komfort bei der Nano-Flüssigchromatographie (LC) mit Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fittings. Praktisch Totvolumen-freie Verbindungen sorgen für optimale Trenneffizienz. Vormontierte und von Hand angezogene nanoViper Fingertight-Fittings ermöglichen eine einfache, werkzeugfreie Geräteeinrichtung. Diese Anschlüsse wurden unter hohem Druck getestet und sind bis zu 1.200 bar (17.400 psi) UHPLC-kompatibel.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Solides LC-Leistungsverhalten
  • Anziehkonstruktion ohne Ferrulen für nahezu totvolumenlose Verbindungen
  • Arbeitet mit Betriebsdrücken von bis zu 1200 bar
  • Für Temperaturen bis zu 120 °C geeignet
Anwenderfreundlich
  • Fingertight-Konstruktion
  • Flexible, PEEK-ummantelte Fused-Silica-Kapillaren (1/32 in. AD)
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Kein Zusammenbau von PEEK-Hülsenanschlüssen
Flexibel
  • Kompatibel mit Ventilen und Säulen von nahezu jedem Hersteller
  • Passen in schmale Anschlüsse wie z. B. 10-Wege-Ventile
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Innendurchmessern
Empfohlene Anwendung
  • Fluidische Verbindungen für UHPLC-Niederflusssysteme
Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RSLCnano Systeme sind standardmäßig mit dem nanoViper Fingertight-Fitting-System ausgestattet.
Spezifikation
Beschreibung nanoViper 20 µm x 350 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluidverbindung für UHPLC-Systeme mit niedrigem Durchfluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle HPLC- und UHPLC-Systeme
Material Ummanteltes Fused-Silica (Quartzglas)
Max. Druck 1200 bar
Typ Kapillaren
Länge (metrisch) 350 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 µm
Produktlinie nanoViper