Learn More
Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fittings, 20 μm
Artikelnummer. 18086272 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
nanoViper 20 µm x 350 mm
nanoViper 20 µm x 750 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
18086272 nanoViper 20 µm x 750 mm 1 Stück
17968660 nanoViper 20 µm x 350 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18086272 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6041.5280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie praktisch totvolumenfreie Verbindungen für eine optimale Nano-LC-Leistung mit leicht zu bedienenden nanoViper™ Fingertight-Fittings.
Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Komfort bei der Nano-Flüssigchromatographie (LC) mit Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fittings. Praktisch Totvolumen-freie Verbindungen sorgen für optimale Trenneffizienz. Vormontierte und von Hand angezogene nanoViper Fingertight-Fittings ermöglichen eine einfache, werkzeugfreie Geräteeinrichtung. Diese Anschlüsse wurden unter hohem Druck getestet und sind bis zu 1.200 bar (17.400 psi) UHPLC-kompatibel.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Solides LC-Leistungsverhalten
  • Anziehkonstruktion ohne Ferrulen für nahezu totvolumenlose Verbindungen
  • Arbeitet mit Betriebsdrücken von bis zu 1200 bar
  • Für Temperaturen bis zu 120 °C geeignet
Anwenderfreundlich
  • Fingertight-Konstruktion
  • Flexible, PEEK-ummantelte Fused-Silica-Kapillaren (1/32 in. AD)
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Kein Zusammenbau von PEEK-Hülsenanschlüssen
Flexibel
  • Kompatibel mit Ventilen und Säulen von nahezu jedem Hersteller
  • Passen in schmale Anschlüsse wie z. B. 10-Wege-Ventile
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Innendurchmessern
Empfohlene Anwendung
  • Fluidische Verbindungen für UHPLC-Niederflusssysteme
Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RSLCnano Systeme sind standardmäßig mit dem nanoViper Fingertight-Fitting-System ausgestattet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung nanoViper 20 µm x 750 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluidverbindung für UHPLC-Systeme mit niedrigem Durchfluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle HPLC- und UHPLC-Systeme
Material Ummanteltes Fused-Silica (Quartzglas)
Max. Druck 1200 bar
Typ Kapillaren
Länge (metrisch) 750 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 µm
Produktlinie nanoViper