Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11301723 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11301723 250 mm -
11311723 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301723 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 042152
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wenn Sie anionische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf trennen müssen, verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Mischmodus-Säule.
Wenn Sie anionische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf trennen müssen, verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500-Säule. Mit Anionenaustausch und Umkehrphasen-Eigenschaften ist diese Mischmodus-Säule auf Polymerbasis lösungsmittelverträglich und über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14 stabil. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen und um Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-500-Säule eignet sich ideal für die Analyse eines breiten Untersuchungsspektrums von Verbindungen.
Die OmniPac PAX-500-Säule ist ideal für die Analyse von Alkoholen, Alkanolaminen, Antihistaminika, entzündungshemmenden Stoffen, aromatischen Säuren, anorganischen Säuren, Peptiden, Purinen und Pyrimidinen, Sulfonamiden, sulfonierten anionischen Tensiden und wasserlöslichen Vitaminen.
  • Der makroporöse hydrophobe Kern sorgt für eine Umkehrphasen-Retention und ist mit einer Anionenaustausch-Latexperlenschicht für die Anionenaustausch-Retention beschichtet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Mischmodus
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umkehrphase und Ionenaustausch
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Partikelgröße 8,5 μm
Stationäre Phase Alkanol-quaternäres Amin
Verpackungsmaterial Sphärisches, mikroporöses Polymer
pH 0 bis 14
Porengröße 1200 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
USP-Typ L50
Länge (metrisch) 250 mm
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.