Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK-Schlauchschneider
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Dionex PEEK Schlauchschneider verfügt über eine Guillotine mit 1 /16 in. und 1 /8 in. Führungslöchern.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PEEK-Schlauchschneider |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schläuche |
| Typ | Kapillarschneider |
| Produktlinie | nanoLC |