Learn More
Thermo Scientific™ UltiMate™ LPG-3400SD Quaternäre Standardpumpe
Maximieren Sie Flexibilität über ein breites Spektrum von HPLC/UHPLC-Anwendungen mit den meisten Wahlmöglichkeiten für die Lösungsmitteldosierung und -mischung mit dieser schnellen und UHPLC-kompatiblen Pumpe.
Marke: Thermo Scientific™ 5040.0031
Beschreibung
Für Flexibilität über ein breites Spektrum analytischer LC-Anwendungen mit den meisten Wahlmöglichkeiten für die Lösungsmitteldosierung und -mischung ist die Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ LPG-3400SD quaternäre Standardpumpe die Pumpe der Wahl. Für die geeignete Methodenentwicklung, Systemspülung oder Lösungsmittelvorbereitung können bis zu vier Lösungsmittel verwendet werden. Mit Unterstützung für Drücke bis zu 62 MPa (9.000 psi/620 bar) bei Flussraten von bis zu 10 ml/min zeichnen sich die UltiMate 3000 SD-Pumpen in standardmäßigen LC-Anwendungen aus und bieten volle Kompatibilität mit schnellen UHPLC-Trennungen.
Empfohlene Anwendung
Die LPG-3400SD Pumpe ist ideal für die Methodenentwicklung sowie die analytische Forschung und Routineanalysen in den Bereichen Pharma, Lebensmittel und Getränke und Umwelt geeignet. Sie unterstützt kurze Säulen mit einer Partikelgröße von weniger als 2 µm für eine schnellere Analyse bei weniger Lösungsmittelverbrauch.Einfacher Methodentransfer
UltiMate 3000 SD- und Schnelltrennungspumpen und Systemkonfigurationen bieten ähnliche Gradientenverzögerung und zusätzliche Säulenvolumina. Dies vereinfacht den Methodentransfer zwischen Methodenentwicklungslaboren, die häufig UHPLC-Pumpen verwenden, und Qualitätskontroll- und Produktionslaboren mit ihren Standard-LC-Pumpenkonfigurationen.Merkmale
- Serielles Funktionsprinzip mit Doppelkolben, Niederdruckgradientendosierung
- Großer Betriebsflussratenbereich von 200 µl/min bis 10 ml/min bei hoher Flussratengenauigkeit
- Unterstützung von Betriebsdrücken von bis zu 62 MPa (9.000 psi/620 bar)
- Thermo Scientific™ SmartFlow™ Technologie zur automatischen Kompressibilitätskompensation; keine manuelle Lösungsmitteleinstellung erforderlich
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ SpinFlow™ Mischvolumina für das perfekte Gleichgewicht von Gradientenverzögerungsvolumen und Mischeffizienz
- Zuverlässige Vakuum-Entgasung mit einem internen Mikromembran-Entgaser mit vier Kanälen
- Aktive Spülung der Scheibendichtung für eine maximale Dichtungslebensdauer und Pumpenverfügbarkeit
Spezifikation
| LPG-3400 SD Quaternäre Standardpumpe | |
| Niederdruck-Dosierung | |
| 62 MPa | |
| <70 dB(A) in 1 m Entfernung | |
| Volle Unterstützung der Thermo Scientific Dionex AutoQ Gerätequalifizierung, des Qualifikationsstatus und der Überwachung des Systemzustands. Alle Systemparameter werden im Chromeleon Prüfprotokoll protokolliert. | |
| 2 digitale Eingänge, 2 Relaisausgänge | |
| 4 | |
| USB-Hub mit 3 integrierten Anschlüssen | |
| ±0,5% (Endwert) | |
| Integriert, 4 Kanäle | |
| 16,5 in | |
| 6,3 in | |
| 20 in | |
| 29,8 lb. | |
| 100 bis 120 V, 60 Hz; 200 bis 240 V, 50 Hz |
| ± 0,1% | |
| 10,0 ml/min | |
| Serial Dual-Piston Quaternary Analytical Pump | |
| 15-Pin D-Sub Steckverbinder für Lösungsmittelgestell/Entgaser-Anschluss | |
| 325 bis 1840 µl (abhängig von der SpinFlow Mischerkonfiguration) Standard: 690 µl | |
| 0,001 ml/min (Empfohlen 0,2 ml/min) | |
| Seriell, mit Doppelkolben | |
| Normalerweise: < 0,2 MPa oder < 1 %, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
| < 0,15% SD | |
| 4-kanaliger Mikromembranentgaser | |
| 42 cm | |
| 16 cm | |
| 51 cm | |
| 13,5 kg | |
| 100 bis 120 V, 60 Hz; 200 bis 240 V, 50 Hz |