Beschreibung
Benötigen Sie Vollspektrumerfassung für Ihre konventionelle und Flüssigchromatographie für Schnelltrennungen? Dieser Detektor für die Verarbeitung nach der Erfassung erfasst Daten bei bis zu 200 Hz.
Erfassen Sie Daten des vollen Spektralbereichs für die Analyse nach der Erfassung mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Diodenarraydetektor für Schnelltrennungen. Er unterstützt sowohl konventionelle als auch UHPLC-Anwendungen mit acht Kanälen für die Datenerfassung auf einer einzelnen Wellenlänge, einem Diodenarray mit 1.024 Elementen und der ausgezeichneten Rausch- und Driftleistung eines Vorwärtsstreulichtdetektors. Der Diodenarraynaschweis ermöglicht die Vollspektrumaufnahme bei Geschwindigkeiten von bis zu 200 Hz. Umfassende dreidimensionale Datenwerkzeuge in der Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ Chromatographie-Datensystemsoftware machen die Verarbeitung und Auswertung Ihrer Ergebnisse einfach.
Der UltiMate 3000 Diodenarraydetektor für Schnelltrennungen wird für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 Schnelltrennungssystemen empfohlen. Ideal für die Verwendung in Methodenentwicklungslaboren geeignet, in denen eine Vollspektrumerfassung von Daten aus neuartigen Verbindungen in schmalen RS-Peaks erforderlich ist. Für die konventionelle Chromatographie treffen Sie die kostenbewusste Entscheidung für den DAD-3000 Detektor mit einer Datenrate von 100 Hz.
Merkmale
- Geringes Rauschen (normalerweise <± 7 µAU) und Drift (normalerweise < 0,5 mAU/h) mit niedrigsten Nachweisgrenzen (LOD) und Quantifizierungsgrenzen (LOQ).
- Datenaufnahmeraten von bis zu 200 Hz gewährleisten die Erfassung und Charakterisierung von extrem schmalen Peaks.
- Profitieren Sie von der UV/VIS-Vollspektrum-Datenerfassung – sogar bei Trennungen von 10 Peaks in 10 Sekunden.
- Eine Auswahl an Flusszellen aus Edelstahl und Thermo Scientific™ PEEK™ sorgen für maximale Flexibilität für Standard- und biokompatible Anwendungen.
- Der Frontzugriff auf voreingestellte Zellen und Leuchten vereinfacht Routinewartungsarbeiten.
- ID-Chips verfolgen Leuchten- und Zellenparameter für Prüfprotokolle.
Online-Überwachung von Gradienten
Der Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 PCM-3000 pH-Wert- und Leitfähigkeitsmonitor ist ein Upgrade für die genaue Online-Überwachung von pH-Wert und Leitfähigkeit mit DAD-3000 Serie Detektoren. Dieses Gerät wird in der Regel zur Überwachung der Gradientenbildung bei der Salz- oder pH-Wert-Gradienten-basierten Ionenaustauschchromatographie (IEC) in biopharmazeutischen Analysen eingesetzt.
Der PCM-3000 unterstützt alle Chromatographiemodi und bietet eine Verifizierung der Elutionsbedingungen, des Retentionsverhaltens der Probe und der Präzision und Wiederholbarkeit der Instrumente.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DAD-3000 Diodenarraydetektor, ohne Flusszelle |
| Data Collection Rate | 100 Hz |
| Detektionsmodus | UV/VIS-Detektion (8 Kanäle) |
| Detektortyp | Einzelstrahl |
| Typ | Diodenarraydetektor |
| Display | LCD-Monitor |
| Abweichung | < 1 mAU/h |
| Flusszelle | Verschiedene, gesondert bestellen |
| Materialien der Flusszelle | Verstellbar |
| Volumen der Flusszelle | Verstellbar |
| Mehr anzeigen |