Learn More
(+)-Diop, 98 %
Artikelnummer. 11430097
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11430097 0.25 g 0.25 Gramm
11420097 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11430097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21013.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Ligand für die In-situ-Herstellung chiraler Hydrierungskatalysatoren eingesetzt. Es findet auch Anwendung bei der In-situ-Herstellung chiraler Hydrierungskatalysatoren, Liganden für Rh(I)-katalysierte asymmetrische Hydrierung von Enamiden, 1,4-Disilylierung von α,β-ungesättigten Ketonen, Heck-Reaktion von Alkenyliodiden und Hydroformylierung von Olefinen.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei 25 °C, 2.1E-5 g/l.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37002-48-5
Summenformel C31H32O2P2
Molekulargewicht (g/mol) 498.543
MDL-Nummer MFCD00009760
InChI-Schlüssel VCHDBLPQYJAQSQ-LOYHVIPDSA-N
Synonym +-diop, unii-5p52k0ij7t, 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl bis methylene bis diphenylphosphine, s,s-diop, 4s,5s-+-4,5-bis diphenylphosphinomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 2s,3s-+-1,4-bis diphenylphosphino-2,3-o-isopropylidene-2,3-butanediol, 4s,5s-+-bis diphenylphosphinomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4s,5s-4,5-bis diphenylphosphinomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, +-1,4-bis diphenylphosphino-1,4-dideoxy-2,3-o-isopropylidene-d-threitol, 2s,3s-+-2,3-o-isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis diphenylphosphino butane
PubChem CID 3084647
IUPAC-Name [(4S,5S)-5-(Diphenylphosphanylmethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl-diphenylphosphan
SMILES CC1(OC(C(O1)CP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CP(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-DIOP
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 0.25 g
Beilstein 1630280
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water at 25°C 2.1E-5g/L.
Optische Drehung +12.5° (c=4.6 in Benzene)
Formelmasse 498.55
Reinheit (%) 98%