Learn More
Dioxanlösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940404 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität:
EU-Ph-Ref.: 1032001
EU-Ph-Ref.: 1032002
Packungsgröße:
100 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12940404
Marke: Fisher Chemical RP 066 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioxan-Stammlösung
Verpackung Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität EU-Ph-Ref.: 1032001
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Menge 100 ml
Güte Eu. Ph.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioxan stock solution. European Pharmacopoeia Ref: 1032001
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane