Learn More
Buerkle™ Tauchprobenehmer, Tauchsiphon
Artikelnummer. 10413274 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
140 mL
280 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10413274 140 mL 1 Stück
10700773 280 mL 1 Stück
10036611 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10413274 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53150050
Behalten Sie Ihre kritischen Umgebungen im Griff
Verwenden Sie den Aktionscode 28022
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Probenehmer zum Eintauchen für die einfache Entnahme flüssiger Proben mit einer guten Sicht durch transparente Röhrchen.
  • Oberes Ende mit Rückschlagventil, unteres Ende mit Kugelventil
  • Aus transparentem Polypropylen hergestellt
  • Mehrschicht- und Punktprobenahme möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schöpfprobenehmer
Material Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Enthält Stechheber
Kapazität (angloamerikanisch) 4,73 oz.
Kapazität (metrisch) 140 mL
Größe Eintauchtiefe: 50 cm
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache Entnahme von Flüssigkeitsproben, Mehrschicht- und Punktprobenahme
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm