Learn More
Diperodon, LoGiCal
Artikelnummer. 30459238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459238 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459238 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3054.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diperodon
CAS 101-08-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diperodon
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H27 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
InChI-Formel InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
IUPAC-Name [2-(Phenylcarbamoyloxy)-3-piperidin-1-ylpropyl] N-phenylcarbamat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 397.47
Menge 10 mg
Formelmasse 397,2002 g/mol