Learn More
Diperodon, Mikromol™
Artikelnummer. 30051880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051880 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051880 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3054.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diperodon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diperodon
CAS 101-08-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diperodon
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H27 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon
InChI-Formel InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
IUPAC-Name [2-(Phenylcarbamoyloxy)-3-piperidin-1-ylpropyl] N-phenylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 397.47
Menge 100 mg
Formelmasse 397,2002 g/mol