Learn More
Diphenhydramin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459604 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459604 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMDPH1094HC100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Diphenhydraminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenhydramine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H21 N O . Cl H
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP), Orphenadrine Imp. D (EP), Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 291.82
Menge 100 mg
Formelmasse 291,139 g/mol