Learn More
Diphenhydraminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461716 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461716 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0490.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenhydramine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H21 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP), Orphenadrine Imp. D (EP), Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), b-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol b-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl, Orphenadrine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Orphenadrine Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 291.82
Menge 10 mg
Formelmasse 291,139 g/mol