Learn More
R&D Systems™ Diphenhydramine hydrochloride
Artikelnummer. 18772714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18772714 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18772714 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3072/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. H1 receptor antagonist
H1 receptor antagonist. Antihistamine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C17H22ClNO
Formelmasse 291.82
Reinheit >99%
Molekulargewicht 291.82