Learn More
Diphenyl(1,5-Cyclooctadien)platin(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410660 1 g 1 Gramm
11420660 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410660 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044039.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12277-88-2 | Molecular Formula: C20H22Pt | Molecular Weight: 457.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12277-88-2
Summenformel C20H22Pt
Molekulargewicht (g/mol) 457.48
MDL-Nummer MFCD03788255
InChI-Schlüssel MQCNDJYHICNUPD-PHFPKPIQSA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diphenylplatinum
PubChem CID 92045412
IUPAC-Name Benzol; (5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Platin(2+)
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1.[Pt++](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl (1,5-cyclooctadiene)platinum (II)
Farbe Farblos
Menge 1 g
Formelmasse 457.47
Physikalische Form Pulver