Learn More
Diphenyl-2-pyridylphosphin, TRC
Artikelnummer. 30382350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382350 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4919401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl-2-pyridylphosphine
CAS 37943-90-1
Summenformel C17H14NP
Menge 1 g
Synonym 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
InChI-Formel InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
IUPAC-Name Diphenyl(pyridin-2-yl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 263.27
Formelmasse 263.0864