Learn More
Diphenylcarbonat 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315355
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315355 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315355 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12891000AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenyl Carbonate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H10 O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-Name Diphenylcarbonat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Menge 1 mL
Formelmasse 214.063 g/mol