Learn More
Diphenylcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30358404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358404 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358404 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4152955G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Summenformel C13 H10 O3
Menge 5 g
Synonym Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-Name Diphenylcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
Formelmasse 214.063