Learn More
Diphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479010 50 g 50 Gramm
11489010 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12586.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218.332 g/mol
Diphenyl disulfide is one of the most popular organic disulfides used in organic synthesis. It is used as a reagent for the α-phenylsulfenylation of carbonyl compounds. It participates in hydrothiolation of alkynes via amine-mediated single electron transfer mechanism. It is the hydrolysis product of dyfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenyldisulfid ist eines der beliebtesten organischen Disulfide, die in der organischen Synthese verwendet werden. Wird als Reagenz für die α-Phenylsulfenylierung von Carbonylverbindungen verwendet. Ist an der Hydrothiolation von Alkynen über einen aminvermittelten Einzelelektronentransfermechanismus beteiligt und ist das Hydrolyseprodukt von Dyfonat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882-33-7
Summenformel C12H10S2
Molekulargewicht (g/mol) 218.332
MDL-Nummer MFCD00003065
InChI-Schlüssel GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
IUPAC-Name (Phenyldisulfanyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl disulfide
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Siedepunkt 310°C
Geruch Unpleasant
Menge 50 g
Beilstein 639794
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl disulfide