Learn More
Diphenylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30372820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372820 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4920005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl Phosphate
CAS 838-85-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H11 O4 P
Menge 5 g
Synonym Diphenyl hydrogen phosphate, Diphenyl phosphate, NSC 6518, Phenyl phosphate ((PhO)2(HO)PO)
InChI-Formel InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
SMILES OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-Name Diphenlyhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 250.19
Formelmasse 250.0395
Reinheit (%) >95