Learn More
Diphenylselenid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413937 5 g 5 Gramm
11403937 1 g 1 Gramm
11423937 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18364.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.28 €
    92.65 € / 5 Gramm
    Sparen 23.63 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Diphenyl selenide is used for anti-selective Michael addition of thiols and their analogs to nitro-olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylselenid wird für die anti-selektive Michael-Addition von Thiolen und deren Analoga zu Nitroolefinen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-39-4
Summenformel C12H10Se
Molekulargewicht (g/mol) 233.183
MDL-Nummer MFCD00014067
InChI-Schlüssel ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC-Name Phenylselanylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl selenide
Schmelzpunkt 3°C
Dichte 1.351
Siedepunkt 165°C to 167°C (12 mmHg)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN3440
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 233.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl selenide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Selenobisbenzene