Learn More
Diphenylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30379536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379536 25 g 25 Gramm
30375633 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379536 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49198025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl sulfide
CAS 139-66-2
Summenformel C12 H10 S
Menge 25 g
Synonym Phenyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[benzene], Diphenyl monosulfide, Diphenyl sulfide, Diphenyl sulphide, Diphenyl thioether, Diphenylmercaptan, Diphenylsulfane, NSC 4568, Phenylthiobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES S(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenylsulfanylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 186.27
Formelmasse 186.0503