Learn More
Diphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10764221
Marke: Thermo Scientific Acros 117180250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-65-5
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
InChI-Schlüssel JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC-Name 2-Phenylethynylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetylene
Schmelzpunkt 58.0°C to 61.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 170.0°C (19.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C≡CC6H5
Menge 25 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Merck Index 15,9664
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken