Learn More
Diphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421738
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421738 5 g 5 Gramm
11431738 25 g -
11441738 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13979.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.234 g/mol
Diphenylacetylene is often used as a building block in organic and organometallic chemistry. It acts as dienophile and under goes Diels-Alder reaction with tetraphenylcyclopentadienone to prepare hexaphenylbenzene. It acts as a precursor in the preparation of 3-alkoxycyclopropene by reacting with benzal chloride in the presence of potassium t-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylacetylen wird häufig als Baustein in der organischen und organometallischen Chemie verwendet. Es fungiert als dienophil und durchläuft eine Diels-Alder-Reaktion mit Tetraphenylcyclopentadienon zur Vorbereitung von Hexaphenylbenzol. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von 3-Alkoxycyclopropen, indem es in Gegenwart von Kalium-t-Butoxid mit Benzalchlorid reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und heißem Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-65-5
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.234
MDL-Nummer MFCD00004786
InChI-Schlüssel JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC-Name 2-Phenylethynylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetylene
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 170°C (19 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 606478
Merck Index 14,9504
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and hot alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%