Learn More
Diphenylamin 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310698 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310698 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09010101DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylamine
CAS 122-39-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenylamine
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C12 H11 N
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMILES N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name N-Phenylanilin
Solvent or Matrix Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 169,0891 g/mol