Learn More
Diphenylamin, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398048
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398048 100 g 100 Gramm
11308058 25 g 25 Gramm
11388048 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11398048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036610.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-39-4
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.227
MDL-Nummer MFCD00003014
InChI-Schlüssel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-Name N-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylamine
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Farbe Weiß
Dichte 1.16 g/mL
Siedepunkt 302°C
Flammpunkt 152°C (305°F)
Strukturformel (C6H5)2NH
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 508755
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3317
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine,ethyl acetate; Slightly soluble in chloroform.
Formelmasse 169.23
Güte ACS
Physikalische Form Fest