Learn More
Diphenyleneiodoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416609
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15416609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64838.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4673-26-1
Summenformel C12H8ClI
Molekulargewicht (g/mol) 314.55
MDL-Nummer MFCD00214165
InChI-Schlüssel FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyleneiodonium chloride
Schmelzpunkt >310°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Formelmasse 314.55
Physikalische Form Pulver