Learn More
Diphenyleniodonchlorid, TRC
Artikelnummer. 30135190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135190 10 mg 10 Milligramm
30012316 100 mg 100 Milligramm
30004845 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49150010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4673-26-1
Summenformel C12 H8 I . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 314.55
SMILES [Cl-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyleneiodonium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 313.9359
Reinheit (%) >95%