Specifications
| Chemischer Name oder Material | Diphenylglyoxime |
| Schmelzpunkt | 238.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 100 g |
| Merck Index | 15,1081 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
| Formelmasse | 240.26 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Güte | Technisch |